Få mere at vide
Dihydrogen hexachloroplatinat(IV) hydrat, 99,9 % (metalbasis)
Beskrivelse
Katalyse, galvanisering, fotografering, platinspejle, tryk til ætsning af zink, fremstilling af fine farver i glas og porcelæn, uudslettelig blæk, mikroskopi.Dihydrogenhexachlorplatinat(IV)hexahydrat anvendes til bestemmelse af kalium. Det bruges også til rensning af platin ved at behandle det med ammoniumchlorid efterfulgt af opvarmning af ammoniumhexachlorplatinat med hydrogen giver elementært platin. Det finder også anvendelse i katalyse, galvanisering, fotografering, platinspejle, tryk til ætsning af zink, fremstilling af fine farver i glas og porcelæn, uudslettelig blæk og mikroskopi. Det er en forløber for fremstilling af andre platinkatalysatorer. Ud over dette bruges det også som et analytisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate |
| Smeltepunkt | 60°C (decomposition) |
| Farve | Orange til hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,ethanol,ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in nitric acid. |
| Formel vægt | 409.82 (Anhydrous) |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Tæthed | 2.43 |