Få mere at vide
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate, ACS, Premion™, 99.95% (metals basis), Pt 37.5% min
Artikelnummer. 11393318
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393318 5 g 5g
11303328 1 g 1g
11383318 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036259.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18497-13-7 | Cl6H14O6Pt | 517.89 g/mol
Dihydrogenhexachlorplatinat(IV)hexahydrat anvendes til bestemmelse af kalium. Det bruges også til rensning af platin ved at behandle det med ammoniumchlorid strømmet ved opvarmning af ammoniumhexachlorplatinat med hydrogen giver elementært platin. Det finder også anvendelse i katalyse, galvanisering, fotografering, platinspejle, tryk til ætsning af zink, fremstilling af fine farver i glas og porcelæn, uudslettelig blæk og mikroskopi. Det er en forløber for fremstilling af andre platinkatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18497-13-7
Molekylær formel Cl6H14O6Pt
Molekylvægt (g/mol) 517.89
MDL nummer MFCD00149910
InChI nøgle PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
IUPAC navn platin(4+) dihydrogenhexahydrathexachlorid
SMIL [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Smeltepunkt 60°C (decomposition)
Farve Rød til brun
Fysisk form Lump
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.95% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in nitric acid.
Formel vægt 517.91 (409.82 Anhydrous)
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Red-brown lump
Tæthed 2.43