Få mere at vide
Dihydrogen Hexachloroplatinate Hexahydrate, TRC
Artikelnummer. 30385426
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30385426 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30385426 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD450630250MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen Hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
CAS 18497-13-7
Molekylær formel Cl6 Pt H2 . 6 H2 O
Mængde 250 mg
Synonym Chloroplatinic Acid Hexahydrate, Dihydrogen Hexachloroplatanate(2-) Hexahydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate hexahydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate(2-) hexahydrate, Hexachloroplatinic acid hexahydrate, NSC 4958
InChI formel InChI=1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
SMIL O.O.O.O.O.O.Cl[Pt-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn hexachloroplatinum(2-);hydron;hexahydrate
Molekylvægt (g/mol) 517.9
Formel vægt 514.8569