Få mere at vide
Dihydrogen hexachloroosmate(IV) hydrate, Premion™, 99.95% (metals basis), Os 37% min
Artikelnummer. 11356568
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356568 0.5 g 0.5g
11346568 1 g 1g
11336568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012178.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27057-71-2 | H2Cl6Os | 404.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27057-71-2
Molekylær formel H2Cl6Os
Molekylvægt (g/mol) 404.93
MDL nummer MFCD00011329
InChI nøgle GCRLVKBHFZOVLQ-UHFFFAOYSA-H
Synonym Hydrogen hexachloroosmate(IV); Chloroosmic acid
IUPAC navn hexakloroosmium
SMIL Cl[Os](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen hexachloroosmate(IV) hydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Sort
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel H2OsCl6·xH2O
Mængde 0.5 g
FN nummer UN3260
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 404.93 (Anhydrous)
Procent renhed 99.95%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Os 37% min.
Fysisk form Krystallinsk