Få mere at vide
Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate, 99% (metals basis), Ir 38-42%
Beskrivelse
Dihydrogenhexachloriridat(IV)-hydrat er involveret i den elektrokemiske syntese af polyanilin på overfladen af ikke-ædelmetalelektroder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Lump |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3260 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in alcohol and water |
| IUPAC navn | tetrachloriridium;hydrat;dihydrochlorid |
| Formel vægt | 406.93 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99% |
| Vis mere |