Få mere at vide
Dihydrogenhexabromoosmat(IV)-hydrat, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359108
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359108 1 g 1g
11369108 0.25 g 0.25g
11349108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042527.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD01863474
Synonym Bromoosmic Acid; Hydrogen hexabromoosmate(IV)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen hexabromoosmate (IV) hydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Grå til sort
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 1 g
FN nummer UN3260
Formel vægt 352.02 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Krystallinsk