Få mere at vide
Dihydrogen dinitrosulfatoplatinat(II) opløsning, Pt 4-6% (fortsat Pt), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dihydrogen-dinitrosulfatoplatinat(II)-opløsning anvendes til fremstilling af elektroaflejring af platinfilm og biokompatibel platin-tyndfilm-elektrodeaflejring på tinsubstrater, der fungerer som sammenkoblingsmateriale til implanterbare medicinske anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution |
Navn note | Pt 4-6% (cont. Pt) |
Farve | Brun |
Fysisk form | Væske |
Mængde | ∼0.5 g |
Opløselighedsinformation | Miscible with water. |
Formel vægt | 384.17 (Anhydrous) |
Udseende | Brown liquid |