Få mere at vide
Dihydrogendinitrosulfatoplatinat(II)-opløsning, Pt 4-6% (forts. Pt)
Artikelnummer. 11450300
Skift visning
Mængde:
∼0,5 g
∼10 g
∼2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450300 ∼0,5 g 0.5g
11430300 ∼2 g 2g
11440300 ∼10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450300 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012627.NJ
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 12033-81-7 | H2N2O8PtS | 385,16 g/mol
Dihydrogen-dinitrosulfatoplatinat(II)-opløsning anvendes til fremstilling af elektroaflejring af platinfilm og biokompatibel platin-tyndfilm-elektrodeaflejring på tinsubstrater, der fungerer som sammenkoblingsmateriale til implanterbare medicinske anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12033-81-7
Molekylær formel H2N2O8PtS
Molekylvægt (g/mol) 385.16
MDL nummer MFCD00064668
InChI nøgle SPPCQWREVYSZTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii, dinitroplatinum; sulfuric acid, dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii solution, pt cont. pt
PubChem CID 102602532
IUPAC navn platin; svovlsyre; dinitrit
SMIL [H+].[H+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-][N+](=O)[Pt++][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution
Navn note Pt 4-6% (forts. PT)
Farve Brun
Fysisk form Væske
Mængde ∼0,5 g
Udseende Brun væske
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 384.17 (Vandfri)