Få mere at vide
Dihydrogen dinitrosulfatoplatinat(II) opløsning, Pt 4-6% (fortsat Pt), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440300
Mængde:
∼0.5 g
∼10 g
∼2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
Artikelnummer. 11440300
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012627.NC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12033-81-7 | H2N2O8PtS | 385.16 g/mol
Dihydrogen-dinitrosulfatoplatinat(II)-opløsning anvendes til fremstilling af elektroaflejring af platinfilm og biokompatibel platin-tyndfilm-elektrodeaflejring på tinsubstrater, der fungerer som sammenkoblingsmateriale til implanterbare medicinske anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12033-81-7
Molekylær formel H2N2O8PtS
Molekylvægt (g/mol) 385.16
MDL nummer MFCD00064668
InChI nøgle SPPCQWREVYSZTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii, dinitroplatinum; sulfuric acid, dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii solution, pt cont. pt
PubChem CID 102602532
IUPAC navn platin; svovlsyre; dinitrit
SMIL [H+].[H+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-][N+](=O)[Pt++][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution
Navn note Pt 4-6% (cont. Pt)
Farve Brun
Fysisk form Væske
Mængde ∼10 g
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 384.17 (anhydrous)
Udseende Brown liquid