Få mere at vide
dihydrofuran-3(2h)-on, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10490764
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10490764 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10430954 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10490764 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08444DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 22929-52-8
Molekylær formel C4H6O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD07778393
InChI nøgle JLPJFSCQKHRSQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxotetrahydrofuran, dihydrofuran-3 2h-one, dihydro-3 2h-furanone, dihydrofuran-3-one, dihydro-furan-3-one, tetrahydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, dihydro, 3-oxo-1,4-epoxybutane, tetrahydrofuran-3-yloxy
PubChem CID 529392
IUPAC navn oxolan-3-on
SMIL C1COCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrofuran-3(2H)-one
CAS min % 95.0
Mængde 1 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 95%
Formel vægt 86.09
Procent renhed 95%