Få mere at vide
Dihydroformononetin, TRC
Artikelnummer. 30137616
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137616 10 mg
30133159 50 mg
30005772 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137616 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45333810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4626-22-6
Molekylær formel C16 H14 O4
Molekylvægt (g/mol) 270.281
IUPAC navn 7-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chroman-4-one
SMIL COc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydroformononetin
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-8,14,17H,9H2,1H3
Formel vægt 270.0892