Få mere at vide
MedChemExpress Dihydrofluorescein diacetate
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 mg |
| Opbevaringskrav | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 106.5 mg/mL (254.54 mM) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 35340-49-9 |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.4 g/mol |