Få mere at vide
MedChemExpress Dihydroethidium
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 50 mg/mL (158.52 mM) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (2.12 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | HBV |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.41 g/mol |
| CAS | 104821-25-2 |
| Synonym | Hydroethidine ∣ PD-MY 003 |