Få mere at vide
Dihydroergotamin metanesulfonat
Artikelnummer. 15485999
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485999 100 mg 100mg
15475999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63840.MC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6190-39-2 | C34H41N5O8S | 679,79 g/mol
Agonist ved vaskulære serotoninreceptorer; partiel agonist ved alfa-adrenerge og dopamin D2-receptorer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Agonist ved vaskulære serotoninreceptorer
  • Delvis agonist ved alfa-adrenerge og dopamin D2-receptorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6190-39-2
Molekylær formel C34H41N5O8S
Molekylvægt (g/mol) 679.79
MDL nummer MFCD00058615
InChI nøgle ADYPXRFPBQGGAH-UMYZUSPBSA-N
Synonym dihydroergotamine mesylate, dihydroergotamine methanesulfonate salt, dihydroergotoxine, prestwick_746, dihydroergotamine methanesulfonate salt, powder, dihydroergotamine mesilate, european pharmacopoeia ep reference standard, dihydroergotamine for peak identification, european pharmacopoeia ep reference standard, dihydroergotamine mesylate, united states pharmacopeia usp reference standard, 4r,7r-n-1s,2s,4r,7s-7-benzyl-2-hydroxy-4-methyl-5,8-dioxo-3-oxa-6,9-diazatricyclo 7.3.0.0^ 2,6 dodecan-4-yl-6-methyl-6,11-diazatetracyclo 7.6.1.0^ 2,7 .0^ 12,16 hexadeca-1 15 ,9,12 16 ,13-tetraene-4-carboxamide; methanesulfonic acid, 6ar,9r-n-2r,5s,10as,10bs-5-benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxooctahydro-8h-oxazolo 3,2-a pyrrolo 2,1-c pyrazin-2-yl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo 4,3-fg quinoline-9-carboxamide methanesulfonate
PubChem CID 6420006
IUPAC navn (2R,4R,7R)-N-[(1S,2S,4R,7S)-7-benzyl-2-hydroxy-4-methyl-5,8-dioxo-3-oxa-6,9-diazatricyclo[7.3.0.02,6]dod ecan-4-yl]-6-methyl-6,11-diazatetracyclo[7.6.1.02,7.012,16]hexadeca-1(16),9,12,14-tetraen-4-carboxamid; methansulfonsyre
SMIL CS(O)(=O)=O.CN1C[C@@H](C[C@H]2[C@H]1CC1=CNC3=CC=CC2=C13)C(=O)N[C@]1(C)O[C@@]2(O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](CC3=CC=CC=C3)N2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydroergotamine methanesulfonate
Smeltepunkt 230 °C til 235 °C
Farve Pink til hvid
Mængde 100 mg
Merck Index 14,3174
Formel vægt 679.78
Fysisk form Pulver