Få mere at vide
Dihydroergotamine mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498568
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498568 10 mg
16414447 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16498568 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0670A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Dihydroergotamine mesylate is an ergot alkaloid used to treat migraines.
Dihydroergotamine mesylate is an ergot alkaloid used to treat migraines.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydroergotamine mesylate
CAS 6190-39-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C34H41N5O8S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (73.55 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@@]([C@@](CCC1)([H])N1C2=O)(O[C@](NC([C@@H](CN(C)[C@]3([H])C4)C[C@]3([H])C5=C6C4=CNC6=CC=C5)=O)(C)C7=O)N7[C@H]2CC8=CC=CC=C8.CS(=O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 679.78
Formel vægt 679.78
Procent renhed 98.42%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation