missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dihydroergocristine N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30330957
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330957 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330957 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2884651MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dihydroergocristine N-Oxide
CAS 84094-91-7
Molekylær formel C35H41N5O6
Mængde 1 mg
Synonym (6aR,9R,10aR)-9-(((2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-isopropyl-3,6-dioxooctahydro-2H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl)carbamoyl)-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline 7-Oxide, 9,10-Dihydroergocristine 6-Oxide
InChI formel InChI=1S/C35H41N5O6/c1-20(2)34(33(43)40-28(15-21-9-5-4-6-10-21)32(42)38-14-8-13-29(38)35(40,44)46-34)36-31(41)23-16-25-24-11-7-12-26-30(24)22(19-39(26)45)17-27(25)37(3)18-23/h4-7,9-12,19-20,23,25,27-29,39,44H,8,13-18H2,1-3H3,(H,36,41)/t23-,25?,27-,28+,29+,34-,35+/m1/s1
SMIL CC(C)[C@@]1(NC(=O)[C@@H]2C[C@H]3[C@@H](Cc4c[nH]c5cccc3c45)[N+](C)([O-])C2)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C1=O
IUPAC navn (6aR,9R)-N-[(1S,2S,4R,7S)-7-benzyl-2-hydroxy-5,8-dioxo-4-propan-2-yl-3-oxa-6,9-diazatricyclo[7.3.0.02,6]dodecan-4-yl]-7-methyl-4-oxido-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinolin-4-ium-9-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 627.73
Formel vægt 627.3057
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.