Få mere at vide
Dihydroergocristin methansulfonat, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
5-HT-receptorantagonist; partiel agonist ved adrenerge og dopaminerge receptorer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydroergocristine methanesulfonate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 14,3653 |
| Formel vægt | 707.8 |
| Fysisk form | Pulver |