Få mere at vide
Dihydroergocristine methanesulfonate, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433379
Skift visning
Mængde:
200 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433379 200 mg 200mg
15443379 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433379 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60638.!3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5-HT-receptorantagonist; partiel agonist ved adrenerge og dopaminerge receptorer
5-HT-receptorantagonist; partiel agonist ved adrenerge og dopaminerge receptorer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24730-10-7
Molekylær formel C36H45N5O8S
Molekylvægt (g/mol) 707.843
MDL nummer MFCD00153792
InChI nøgle SPXACGZWWVIDGR-SPZWACKZSA-N
Synonym dihydroergocristine mesylate, dihydroergocristinmesilat, unii-ds7cl18uam, dihydroergocristine mesilate, 9,10-dihydroergocristine methanesulfonate, ds7cl18uam, dihydroergocristine methanesulfonate, dihydroergocristine methanesulfonate salt, 5'alpha-benzyl-9,10alpha-dihydro-12'-hydroxy-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trione monomethanesulphonate, diertine tn
PubChem CID 444034
ChEBI CHEBI:31490
SMIL CC(C)C1(C(=O)N2C(C(=O)N3CCCC3C2(O1)O)CC4=CC=CC=C4)NC(=O)C5CC6C(CC7=CNC8=CC=CC6=C78)N(C5)C.CS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydroergocristine methanesulfonate
Farve Hvid
Mængde 200 mg
Merck Index 14,3653
Formel vægt 707.8
Fysisk form Pulver