Få mere at vide
Dihydroergocristin Mesilat, Mikromol™
Artikelnummer. 18003990
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18003990 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18003990 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1812.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Dihydroergocristin Mesilatat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydroergocristine Mesilate
CAS 24730-10-7
Analyt- eller komponentnavne Dihydroergocristine Mesilate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C35 H41 N5 O5 . C H4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Dihydroergocristine Mesilate, (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-(1-methylethyl)-3,6-dioxo-octahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide methanesulfonate, Ergocristine, 9,10-dihydro-, monomethanesulfonate (salt) (8CI), Ergocristine, dihydro-, methanesulfonate (6CI,7CI), 9,10-Dihydroergocristine methanesulfonate, Dihydroergocristine mesylate, Dihydroergocristine methanesulfonate, Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-(1-methylethyl)-5'-(phenylmethyl)-, (5'alpha,10alpha)-, methanesulfonate (1:1), Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-(1-methylethyl)-5'-(phenylmethyl)-, (5'alpha,10alpha)-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), Dihydroergotamine Mesilate Impurity E as Mesilate, Dihydroergotamine Impurity E as Mesilate
InChI formel InChI=1S/C35H41N5O5.CH4O3S/c1-20(2)34(37-31(41)23-16-25-24-11-7-12-26-30(24)22(18-36-26)17-27(25)38(3)19-23)33(43)40-28(15-21-9-5-4-6-10-21)32(42)39-14-8-13-29(39)35(40,44)45-34;1-5(2,3)4/h4-7,9-12,18,20,23,25,27-29,36,44H,8,13-17,19H2,1-3H3,(H,37,41);1H3,(H,2,3,4)/t23-,25-,27-,28+,29+,34-,35+;/m1./s1
SMIL CC(C)[C@@]1(NC(=O)[C@@H]2C[C@H]3[C@@H](Cc4c[nH]c5cccc3c45)N(C)C2)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C1=O.CS(=O)(=O)O
IUPAC navn (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-(1-methylethyl)-3,6-dioxo-octahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-carboxamid metanesulfonat
Molekylvægt (g/mol) 707.84
Mængde 100 mg
Formel vægt 707,2989 g/mol