Få mere at vide
Dihydrodaidzein, MedChemExpress
Beskrivelse
Dihydrodaidzein is one of the most prominent dietary phytoestrogens.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrodaidzein |
| CAS | 17238-05-0 |
| Farve | Gray |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H12O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (±)-Dihydrodaidzein |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (390.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)COC3=CC(O)=CC=C13 |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.25 |
| Show More |