Få mere at vide
Dihydrocuscohygrine-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrocuscohygrine-d6 |
| CAS | 1346602-92-3 |
| Molekylær formel | C13H20D6N2O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | meso-Dihydrocuscohygrine-d6, 1-Methyl-alpha-[(1-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-pyrrolidineethanol-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H26N2O/c1-14-7-3-5-11(14)9-13(16)10-12-6-4-8-15(12)2/h11-13,16H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,13?/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1CCC[C@H]1CC(O)C[C@H]2CCCN2C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1-[(2R)-1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-yl]-3-[(2S)-1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-yl]propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.4 |
| Formel vægt | 232.2422 |