Få mere at vide
Dihydrocoumarin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499166
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16499166 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16499166 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1926
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Dihydrocoumarin is a compound found in Melilotus officinalis. Dihydrocoumarin is a yeast Sir2p inhibitor. Dihydrocoumarin also inhibits human SIRT1 and SIRT2 with IC50s of 208 μM and 295 μM, respectively.
Dihydrocoumarin is a compound found in Melilotus officinalis. Dihydrocoumarin is a yeast Sir2p inhibitor. Dihydrocoumarin also inhibits human SIRT1 and SIRT2 with IC50s of 208 μM and 295 μM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrocoumarin
CAS 119-84-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H8O2
Mængde 100 mg
Synonym Hydrocoumarin Chroman-2-one
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (674.95 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1CCC2=CC=CC=C2O1
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Formel vægt 148.16
Procent renhed 99.09%
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death