Få mere at vide
Dihydrocoumarin, 99%
Artikelnummer. 11424747
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424747 2500 g 2500g
11404747 100 g 100g
11414747 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21229.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 119-84-6 | C9H8O2 | 148,161 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-84-6
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.161
MDL nummer MFCD00006881
InChI nøgle VMUXSMXIQBNMGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrocoumarin, 3,4-dihydrocoumarin, hydrocoumarin, chroman-2-one, benzodihydropyrone, melilotin, melilotol, 2-chromanone, 1,2-benzodihydropyrone, melilotic lactone
PubChem CID 660
ChEBI CHEBI:16151
IUPAC navn 3,4-dihydrochromen-2-on
SMIL C1CC(=O)OC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrocoumarin
Smeltepunkt 24 °C til 25 °C
Tæthed 1.169
Kogepunkt 272 °C
Flammepunkt 130 °C (266 °F)
Brydningsindeks 1.556
Mængde 2500 g
Beilstein 4584
Formel vægt 148.16
Procent renhed 99%