Få mere at vide
Dihydrocoumarin, 99%
Artikelnummer. 11414747
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11414747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21229.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 119-84-6 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-84-6
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.161
MDL nummer MFCD00006881
InChI nøgle VMUXSMXIQBNMGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrocoumarin, 3,4-dihydrocoumarin, hydrocoumarin, chroman-2-one, benzodihydropyrone, melilotin, melilotol, 2-chromanone, 1,2-benzodihydropyrone, melilotic lactone
PubChem CID 660
ChEBI CHEBI:16151
IUPAC navn 3,4-dihydrochromen-2-on
SMIL C1CC(=O)OC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrocoumarin
Smeltepunkt 24°C to 25°C
Tæthed 1.169
Kogepunkt 272°C
Flammepunkt 130°C (266°F)
Brydningsindeks 1.556
Mængde 500 g
Beilstein 4584
Formel vægt 148.16
Procent renhed 99%