Få mere at vide
Dihydrochelerythrine, MedChemExpress
Beskrivelse
Dihydrochelerythrine is a natural compound isolated from the leaves of Macleaya microcarpa
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrochelerythrine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 6880-91-7 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H19NO4 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | 12,13-Dihydrochelerythrine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20.83 mg/mL (59.62 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |