Få mere at vide
Dihydrocephalomannine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',3'-Dihydrocephalomannine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C45H55NO14/c1-9-23(2)39(52)46-33(27-16-12-10-13-17-27)34(50)41(54)58-29-21-45(55)38(59-40(53)28-18-14-11-15-19-28)36-43(8,30(49)20-31-44(36,22-56-31)60-26(5)48)37(51)35(57-25(4)47)32(24(29)3)42(45,6)7/h10-19,23,29-31,33-36,38,49-50,55H,9,20-22H2,1-8H3,(H,46,52)/t23?,29-,30-,31+,33-,34+,35+,36-,38-,43+,44-,45+/m0/s1 |
| Formel vægt | 833.3623 |