Få mere at vide
(+)-Dihydrocarvone (Mixture of (2S)/(2R) isomers), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Dihydrocarvone |
| CAS | 5524-05-0 |
| Molekylær formel | C10 H16 O |
| Mængde | 2.5 mL |
| Synonym | (+)-trans-Dihydrocarvone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC[C@H](CC1=O)C(=C)C |
| IUPAC navn | (2R,5R)-5-isopropenyl-2-methyl-cyclohexanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.23 |
| Formel vægt | 152.1201 |