Få mere at vide
(+)-dihydrocarvon, 98%, blanding af isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10388290 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10388290 100 g Glasflaske 100g
10042660 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10388290 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203651000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5524-05-0 | C10H16O | 152.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5524-05-0
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.24
MDL nummer MFCD00001636
InChI nøgle AZOCECCLWFDTAP-RKDXNWHRSA-N
Synonym +-dihydrocarvone, d-dihydrocarvone, 1r,4r-dihydrocarvone, e-dihydrocarvone, unii-vta43h364z, 2r-trans-2-methyl-5-1-methylvinyl cyclohexan-1-one, 2r,5r-2-methyl-5-isopropenylcyclohexanone, 2r,5r-5-isopropenyl-2-methylcyclohexanone, 2r,5r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl-5-1-methylethenyl-, 2r,5r
PubChem CID 22227
ChEBI CHEBI:154
IUPAC navn (2R,5R)-2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-on
SMIL CC1CCC(CC1=O)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Dihydrocarvone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9255g/mL
Kogepunkt 87.0°C to 88.0°C (6.0 mmHg)
Flammepunkt 81°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4700 to 1.4740
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.9255
Specifik rotationstilstand + 14.00 (25.00°C c=neat)
Specifik rotation + 14.00
Formel vægt 152.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske