Få mere at vide
Dihydrocapsaicin, Mikromol™
Artikelnummer. 18023400
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18023400 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18023400 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0016.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dihydrocapsaicin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrocapsaicin
CAS 19408-84-5
Analyt- eller komponentnavne Dihydrocapsaicin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H29 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Dihydrocapsaicin, Nonanamide, 8-methyl-N-vanillyl- (7CI,8CI), 6,7-Dihydrocapsaicin, Capsaicin, dihydro-, Dihydrocapsaicin
InChI formel InChI=1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
SMIL COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O
IUPAC navn N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnonanamide
Molekylvægt (g/mol) 307.43
Mængde 25 mg
Formel vægt 307.2147 g/mol