missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dihydrocapsaicin, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrocapsaicin |
| CAS | 19408-84-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dihydrocapsaicin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H29 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Dihydrocapsaicin, Nonanamide, 8-methyl-N-vanillyl- (7CI,8CI), 6,7-Dihydrocapsaicin, Capsaicin, dihydro-, Dihydrocapsaicin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?