Få mere at vide
Dihydrokoffeinsyre, TRC
Artikelnummer. 30381632
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30381632 10 g
1 options
Artikelnummer. 30381632 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44870010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrocaffeic Acid
CAS 1078-61-1
Molekylær formel C9 H10 O4
Mængde 10 g
Synonym 3,4-Dihydroxy-benzenepropanoic acid, 3,4-Dihydroxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propanoic acid, Hydrocaffeic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5,10-11H,2,4H2,(H,12,13)
SMIL OC(=O)CCc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC navn 3-(3,4-dihydroxyphenyl) propansyre
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Formel vægt 182.0579