missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dihydroartemisinin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16489016
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16489016 100 mg
16492356 500 mg
16474777 50 mg
16461496 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16489016 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0176

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Dihydroartemisinin is a potent anti-malaria agent.

Dihydroartemisinin is a potent anti-malaria agent.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dihydroartemisinin
Fysisk form Solid
CAS 71939-50-9
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H24O5
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Dihydroqinghaosu β-Dihydroartemisinin Artenimol
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (87.92 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (35.17 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@@H]1[C@H](C)[C@]2([H])CC[C@@H](C)[C@]3([H])CC[C@@](O4)(C)OO[C@]32[C@]4([H])O1
Molekylvægt (g/mol) 284.35
Formel vægt 284.35
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.