missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dihydroartemisinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydroartemisinic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O2/c1-9-4-6-12-10(2)5-7-13(14(12)8-9)11(3)15(16)17/h8,10-14H,4-7H2,1-3H3,(H,16,17)/t10-,11-,12+,13+,14+/m1/s1 |
| Formel vægt | 236.1776 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?