Få mere at vide
Dihydroabietyl Alcohol, TRC
Artikelnummer. 30384938
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30384938 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30384938 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44695010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydroabietyl Alcohol
CAS 18175-73-0
Molekylær formel C20 H34 O
Mængde 10 mg
Synonym 13α-Isopropylpodocarp-8(14)-en-15-ol, (1R,4aR,4bS,10aR)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-Dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanol, Dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanol, (13R)-Arbitol E
InChI formel InChI=1S/C20H34O/c1-14(2)15-6-8-17-16(12-15)7-9-18-19(3,13-21)10-5-11-20(17,18)4/h12,14-15,17-18,21H,5-11,13H2,1-4H3/t15-,17-,18-,19-,20+/m0/s1
SMIL CC(C)[C@H]1CC[C@H]2C(=C1)CC[C@H]3[C@](C)(CO)CCC[C@]23C
IUPAC navn [(1R,4aR,4bS,7R,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,7,9,10,10a-decahydrophenanthren-1-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 290.483
Formel vægt 290.261