missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dihydroabietic Acid (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30369154
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369154 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369154 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48793825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dihydroabietic Acid
CAS 2221-96-7
Molekylær formel C20 H32 O2
Mængde 25 mg
Synonym A-Dihydroabietic Acid, 13α-Isopropyl-podocarp-8(14)-en-15-oic Acid, (1R,4aR,4bS,7R,10aR)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-Dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic Acid, 13βH-δ8(14)-Dihydroabietic Acid, 13βH-δ8(14)-dihydroabietic Acid
InChI formel InChI=1S/C20H32O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h12-14,16-17H,5-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t14-,16-,17+,19+,20+/m0/s1
SMIL CC(C)[C@H]1CC[C@H]2C(=C1)CC[C@@H]3[C@]2(C)CCC[C@@]3(C)C(=O)O
IUPAC navn (1R,4aR,4bS,7R,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,7,9,10,10a-decahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 304.467
Formel vægt 304.24
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.