Få mere at vide
Dihydro Tachysterol, TRC
Artikelnummer. 30133331
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133331 25 mg
30132979 50 mg
30011962 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133331 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44955025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-96-9
Molekylær formel C28 H46 O
Molekylvægt (g/mol) 398.66
Synonym Dihydrotachysterol, (5E,7E,22E)-9,10-Seco-10alpha-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol
IUPAC navn (1S,3E,4S)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylcyclohexan-1-ol
SMIL CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C\3/C[C@@H](O)CC[C@@H]3C)\CCC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrotachysterol
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C28H46O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-22,25-27,29H,7-8,11,14-18H2,1-6H3/b10-9+,23-12+,24-13+/t20-,21-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
Formel vægt 398.3549