Få mere at vide
Dihydro Lafutidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydro Lafutidine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31N3O4S/c26-21(18-30(27)17-20-7-6-14-28-20)23-9-2-5-13-29-22-15-19(8-10-24-22)16-25-11-3-1-4-12-25/h6-8,10,14-15H,1-5,9,11-13,16-18H2,(H,23,26) |
| Formel vægt | 433.2035 |