Få mere at vide
Dihydro Ketoprofen Beta-D-Glucuronide (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydro Ketoprofen beta-D-Glucuronide, mixture of diastereomers |
| CAS | 849104-47-8 |
| Molekylær formel | C22 H24 O9 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Dihydro Ketoprofen-B-D-Glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24O9/c1-11(13-8-5-9-14(10-13)15(23)12-6-3-2-4-7-12)21(29)31-22-18(26)16(24)17(25)19(30-22)20(27)28/h2-11,15-19,22-26H,1H3,(H,27,28)/t11?,15?,16-,17-,18+,19-,22-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C(=O)O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)c2cccc(c2)C(O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[2-[3-[hydroxy(phenyl)methyl]phenyl]propanoyloxy]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.42 |
| Formel vægt | 432.142 |