missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dihydro Indocyanine Green Sodium Salt 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydro Indocyanine Green Sodium Salt |
| CAS | 1132970-51-4 |
| Molekylær formel | C43 H50 N2 O6 S2 . 2 Na |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-[7-[2,3-Dihydro-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indol-2-yl]-2,4,6-heptatrien-1-ylidene]-1,2-dihydro-1,1-dimethyl-3H-benz[e]indole-3-butanesulfonic Acid Sodium Salt; |
| InChI formel | InChI=1S/C43H52N2O6S2.2Na/c1-42(2)38(44(28-14-16-30-52(46,47)48)36-26-24-32-18-10-12-20-34(32)40(36)42)22-8-6-5-7-9-23-39-43(3,4)41-35-21-13-11-19-33(35)25-27-37(41)45(39)29-15-17-31-53(49,50)51;;/h6,8-13,18-27,39H,5,7,14-17,28-31H2,1-4H3,(H,46,47,48)(H,49,50,51);;/q;2*+1/p-2/b8-6+,23-9+,38-22+;; |
| SMIL | [Na+].[Na+].CC1(C)C(\C=C\CC\C=C\C=C/2\N(CCCCS(=O)(=O)[O-])c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)N(CCCCS(=O)(=O)[O-])c5ccc6ccccc6c15 |
| IUPAC navn | disodium;4-[2-[(1E,5E,7E)-7-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-2-ylidene]hepta-1,5-dienyl]-1,1-dimethyl-2H-benzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 800.976 |
| Formel vægt | 800.291 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?