Få mere at vide
Dihydro Folic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydro Folic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,12,21H,5-8H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 443.1553 |
| Forsendelsestilstand | Dry Ice Dry Pack |