missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dihydro Finasteride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrofinasteride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H38N2O2/c1-21(2,3)25-20(27)17-8-7-15-14-6-9-18-23(5,13-11-19(26)24-18)16(14)10-12-22(15,17)4/h14-18H,6-13H2,1-5H3,(H,24,26)(H,25,27)/t14-,15-,16-,17+,18+,22-,23+/m0/s1 |
| Formel vægt | 374.2933 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?