Få mere at vide
Dihydroferulinsyre, TRC
Artikelnummer. 30376180
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30376180 1 g
1 options
Artikelnummer. 30376180 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4489001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroferulic Acid
CAS 1135-23-5
Molekylær formel C10 H12 O4
Mængde 1 g
Synonym Benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, Hydrocinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxy-3-methoxybenzenepropanoic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid, 3-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3'-Methoxy-4'-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylpropionic acid, 3-Methoxyphloretic acid, Dihydroconiferylic acid, Dihydroferulic acid, Ferulic acid, α,β-dihydro-, Hydroferulic acid, Shorbic acid, β-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid, β-3-Methoxy-4-hydroxyphenylpropionic acid
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2,4,6,11H,3,5H2,1H3,(H,12,13)
SMIL COc1cc(CCC(=O)O)ccc1O
IUPAC navn 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 196.2
Formel vægt 196.0736