Få mere at vide
Dihydro Ferulic Acid 4-O-Sulfate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydro Ferulic Acid 4-O-Sulfate Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O7S.2Na/c1-16-9-6-7(3-5-10(11)12)2-4-8(9)17-18(13,14)15;;/h2,4,6H,3,5H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14,15);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vægt | 319.994 |
| Procent renhed | >95% |