Få mere at vide
Dihydroferulinsyre 4-O-beta-D-glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30132739
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30132739 25 mg -
30005483 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132739 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44831525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86321-28-0
Molekylær formel C16H20O10
Molekylvægt (g/mol) 372.32
Synonym 4-(2-Carboxyethyl)-2-methoxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Dihydroferulic Acid 4-O-Glucuronide
SMIL COc1cc(CCC(=O)O)ccc1O[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydro Ferulic Acid 4-O-Beta-D-Glucuronide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20O10/c1-24-9-6-7(3-5-10(17)18)2-4-8(9)25-16-13(21)11(19)12(20)14(26-16)15(22)23/h2,4,6,11-14,16,19-21H,3,5H2,1H3,(H,17,18)(H,22,23)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Procent renhed >95%