Få mere at vide
Dihydro Fenofibrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydro Fenofibrate |
| CAS | 61001-99-8 |
| Molekylær formel | C20 H23 Cl O4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13,18,22H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(O)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-[4-[(4-chlorophenyl)-hydroxymethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.85 |
| Formel vægt | 362.1285 |