missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dihydro Dutasteride, TRC

Artikelnummer. 30008337
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008337 100 mg
18011030 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008337 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD449870100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 164656-22-8
Molekylær formel C27 H32 F6 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 530.55
Synonym 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, N-[2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, 4-Azaandrostane-17-carboxamide, N-[2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-, (5α,17β)-, (5α,17β)-N-[(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-4-aza-5-androstane-17-carboxamide, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, N-[2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, [4aR-(4aα,4bβ,6aα,7α,9aβ,9bα,11aβ)]-, Dihydrodutasteride, N-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-4-aza-5α-androstane-17β-carboxamide
IUPAC navn (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-[2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,8,9,9b,10,11-tetradecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide
SMIL C[C@]12CCC(=O)N[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)Nc5cc(ccc5C(F)(F)F)C(F)(F)F)[C@@]4(C)CC[C@H]23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dihydro Dutasteride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H32F6N2O2/c1-24-11-9-17-15(4-8-21-25(17,2)12-10-22(36)35-21)16(24)6-7-19(24)23(37)34-20-13-14(26(28,29)30)3-5-18(20)27(31,32)33/h3,5,13,15-17,19,21H,4,6-12H2,1-2H3,(H,34,37)(H,35,36)/t15-,16-,17-,19+,21+,24-,25+/m0/s1
Formel vægt 530.2368
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.