Få mere at vide
Dihydro Donepezil (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydro Donepezil (mixture of diastereomers) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17,20,24,26H,8-13,16H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 381.2304 |