Få mere at vide
Dihydro Daidzein, TRC
Artikelnummer. 30379887
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30379887 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30379887 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44900050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrodaidzein
CAS 17238-05-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 H12 O4
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-7,13,16-17H,8H2
SMIL Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2=O
IUPAC navn 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 256.25
Formel vægt 256.0736
Procent renhed >95