missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dihydro Capsaicin, TRC

Artikelnummer. 30009155
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009155 250 mg
18031530 50 mg
18001840 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30009155 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD448750250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 19408-84-5
Molekylær formel C18 H29 N O3
Molekylvægt (g/mol) 307.43
Synonym Dihydrocapsaicin, Nonanamide, 8-methyl-N-vanillyl- (7CI,8CI), 6,7-Dihydrocapsaicin, Capsaicin, dihydro-, Dihydrocapsaicin
IUPAC navn N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnonanamide
SMIL COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dihydrocapsaicin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
Formel vægt 307.2147
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.