Få mere at vide
Dihydro Capsaicin-d3, TRC
Artikelnummer. 30384173
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30384173 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30384173 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4487521MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydro Capsaicin-d3
CAS 1330261-21-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18H26D3NO3
Mængde 1 mg
Synonym N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnonanamide-d3, 8-Methyl-N-vanillylnonanamide-d3, 6,7-Dihydrocapsaicin-d3, Dihydrocapsaicin-d3
InChI formel InChI=1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/i3D3
SMIL CC(C)CCCCCCC(NCC1=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C(O)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 310.45
Procent renhed >95